217691
CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002
The CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002, also referenced under CAS 396073-89-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002, N-(2-Hydroxy-3-methoxy-5-dimethylamino)benzyl, Nʹ-(2-(4-nitrophenethyl)), Nʹʹ-methylamine, PTP Inhibitor XX
190,00 $
About This Item
190,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red to dark red
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCN(Cc2c(c(cc(c2)N(C)C)OC)O)C
InChI
1S/C19H25N3O4/c1-20(2)17-11-15(19(23)18(12-17)26-4)13-21(3)10-9-14-5-7-16(8-6-14)22(24)25/h5-8,11-12,23H,9-10,13H2,1-4H3
Clé InChI
GOKYHQGRIIXMNE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CDC25A
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable