217669
Anti-CD28 Mouse mAb (ANC28.1/5D10)
liquid, >95% (immunoglobulin, SDS-PAGE), clone ANC28.1/5D10
Synonyme(s) :
Anti-CD28 Antibody, CD28 Detection Antibody, Mouse Anti-CD28
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ANC28.1/5D10, monoclonal
Pureté
>95% (immunoglobulin, SDS-PAGE)
Forme
liquid
Contient
500 μg/mL gentamycin sulfate as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD28(940)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
T cell Co-stimulation (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
61st Forum in Immunology. 1995. Res. Immunol.146, 127.
Jenkins, M.K., and Johnson, J.G. 1993. Curr. Opin. Immunol.5, 361.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable