199011
Buffer solution
(Potassium tetraoxalate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25°C) Certipur®
Synonyme(s) :
pH Buffering Solution
191,00 $
About This Item
191,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
1.7 (25 °C in H2O)
Densité
1.003 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable