1.99001
Solution tampon
(potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Synonyme(s) :
Solution tampon, pH 4,01 (25 °C) (hydrogénophtalate de potassium)
195,00 $
About This Item
195,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Description
RTECS - CV6260000
Gamme de produits
Certipur®
pH
4.0 (25 °C in H2O)
Application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
Caractéristiques et avantages
- Produit mesuré et qualifié dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
- Traçabilité métrologique jusqu'aux étalons secondaires du NIST et jusqu'aux étalons primaires certifiés par le PTB
- Solution prête à l'emploi conditionnée en sachets de 30 ml
- Certificat d'analyse détaillé du lot, pour un système d'assurance qualité efficace
- Étiquette conforme au Guide 31 de l'ISO mentionnant le numéro de commande, la description de l'article, le numéro de lot, les données de sécurité et la date de péremption
- Matériau de conditionnement soumis à des études de stabilité complètes conformément au Guide 35 de l'ISO
- Exactitude : jusqu'à ± 0,02 à 25 °C
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.