Principaux documents
1.94603
Supelco
Alcool benzylique
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Beilstein:
878307
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Qualité:
ACS reagent
pb:
203-205 °C (lit.)
Pression de vapeur:
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758