Principaux documents
1.93626
Supelco
Tartrate double de potassium et de sodium tétrahydraté
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4KNaO6 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Clé InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1