MilliporeSigma
Passer à
81028
Potassium sodium tartrate solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
90,30 $
500 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
379,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4KNaO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.16
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
optical activity
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
concentration
1.5 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI key
LJCNRYVRMXRIQR-OLXYHTOASA-L
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
60413S479771679
concentration
1.5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
BioUltra
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.003%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves