Principaux documents
1.93242
Supelco
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Mercury(II) nitrate monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
Hg(NO3)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.60 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
ACS reagent
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Hg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clé InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93242.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable