Key Documents
1.93214
Supelco
tri-Sodium phosphate dodecaydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Na3PO4 · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Densité
1.62 g/mL at 25 °C
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93214.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93214.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93214.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable