Principaux documents
1.93200
Supelco
Nitrate d′argent
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Formule linéaire :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Essai
99.5%
Forme
solid
Impuretés
(≤0.2)
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.350 g/cm3
Traces de cations
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.001%%
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93200.0027: 25 g, Minimum order quantity: 1
1.93200.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93200.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable