Principaux documents
1.93201
Supelco
Iodure de potassium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Potassium iodide
About This Item
Formule linéaire :
KI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Forme
solid
pH
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
Pf
681 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble ca.1,430 g/L at 25 °C
Densité
3.13 g/cm3
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93201.0121: 100 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3