Principaux documents
1.93022
Supelco
Phosphomolybdic acid
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Phosphomolybdic acid hydrate, Molybdophosphoric acid
About This Item
Formule linéaire :
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1825.25 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Application
A precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with applications as cation-insertion electrodes.
Conditionnement
1.93022.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable