Principaux documents
1.88054
Supelco
Water Standard
1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
Synonyme(s) :
Étalon d'eau, four, 1 % pour la méthode du four de KF TM=["AQUASTAR"]
5 G
243,00 $
243,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
243,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.24
243,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Étalon d′eau pour méthode avec four à 1 %, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ISO 17025, 17034
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
solid
Conditionnement
glass bottle of 5 g
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
Masse volumique apparente
460 kg/m3
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Il s'agit d'un étalon solide préparé par gravimétrie à partir de réactifs ultrapurs. Sa teneur en eau est déterminée par la méthode du four KF (titrage coulométrique Karl Fischer) à 170 °C avec un temps d'extraction de 600 secondes conformément à la norme ISO 760. La teneur en eau mesurée est par ailleurs vérifiée par analyse thermogravimétrique. À la différence d'autres étalons solides comme le tartrate, le lactose ou le citrate, l'étalon d'eau, four, 1 % présente une teneur en eau nettement plus faible et peut être utilisé sur une large plage de températures, de 150 °C à 400 °C, grâce à sa composition inorganique. Il est caractérisé dans un laboratoire de contrôle qualité accrédité DIN EN ISO/CEI 17025.
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
L'étalon d'eau, four, 1 % est utilisé comme matériau de référence certifié pour vérifier la justesse des titrages coulométriques et volumétriques de l'eau, conformément au chapitre 7.1.5 de la norme ISO 9001 ("Ressources pour la surveillance et la mesure"), avec un four KF et un dessiccateur. Cependant, sa faible teneur en eau de 1 % le rend particulièrement adapté aux titrages de l'eau réalisés au moyen d'un four KF avec coulomètre.
Caractéristiques et avantages
  • Conditionnement pratique en flacons de verre soumis à des études de stabilité et d'homogénéité conformément à la norme ISO 17034 et au Guide 35 de l'ISO
  • Certificat d'analyse détaillé du lot précisant la teneur en eau exacte mesurée, l'incertitude de mesure, la technique d'analyse, le protocole de mesure et la durée de conservation minimale
  • Produit caractérisé dans un laboratoire d'étalonnage accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
  • Traçabilité métrologique directe au kilogramme (unité SI)
Liaison
Remplace : 1.88054.0005
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocoles
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What should be done if Water Standard Oven 1% experiences a decrease in water content when stored under argon in a glove box?
    1 answer
    1. It is not recommended to store the 1% water standard oven in a glove box. Storing it in environments with low humidity can cause a decrease in its water content. To maintain the standard's integrity, it is crucial to tightly seal the bottles immediately after use and store them under normal laboratory or environmental conditions.
      Helpful?
  4. buenos dias, a que temperatura esta certificado este std ?
    1 answer
    1. As cited in the product Certificate of Analysis, the water content is determined by the coulometric Karl Fischer oven method at 170°C".
      TS Answer: Product 1.88054 (which may also be written without the dot as 188054) is a water standard composed of a mixture of potassium sulfate and sodium tungsten dihydrate, provided as a powder. It is approximately 1 percent water by weight or 10 milligrams of water per 1 gram of powder; the exact certified value as a mass fraction or mass percentage is reported on the certificate of analysis (CofA) for each lot.
      This standard is to be stored at room temperature (15-25°C), up to the lot-specific expiry date. But the analysis is run at a much higher temperature. The Measurement method provided on the Certificate of Analysis says "The water content is determined by coulometric Karl Fischer oven method at 170°C".