1.88001
CombiTitrant 1
Synonyme(s) :
Karl Fischer
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Aquastar®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
36 mo. (from manufacture date)
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Couleur
red-brown
Format
single component solution
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.