178196
α1-Antichymotrypsin, Human Plasma
Acute-phase protein present at ~45 mg/100 ml in plasma.
Synonyme(s) :
α1-Antichymotrypsin, Human Plasma, α₁-Achy, α₁-1X, α₁-1X-Glycoprotein
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
solid
Activité spécifique
≥85%, pH 7.4, 25 °C (using Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA as substrate, inhibition of cathepsin G)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Chymotrypsin-like serine proteases
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Rayford, A., et al. 1992. J.Neurochem.58, 88.
Travis, J., et al. 1978. Biochemistry17, 5651.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable