1.50673
Purospher® STAR Phenyl (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Synonyme(s) :
Purospher® STAR Phenyl, 3µm Hibar® HR 100-2.1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Purospher® STAR Phenyl (3 µm), L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12.5% Carbon loading
Paramètres
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Phenyl bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications