1.50669
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 0.3 mm Capillary Column
2 270,00 $
About This Item
2 270,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
ZIC®-cHILIC (3µm,100Å) 150 x 0.3 mm, suitable for HPLC, SeQuant®
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SeQuant®
Paramètres
400 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 0.3 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-cHILIC bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
1-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit