1.46613
Sodium Chloride Peptone Broth
ready-to-use, bottle volume 250 mL , Filling volume
Synonyme(s) :
Nacl Broth, Peptone Broth, Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
pack of 6 × 250 mL each
bottle of
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
250 mL
Volume du flacon
250 mL , Filling volume
Plage de pH
6.8-7.2
Application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
The neutral pH range is optimum for the viability of microorganisms′ present. The medium aims at maximum recovery of microorganisms present in the test sample.
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable