1.46489
Fluide A
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Fluid A acc. USP Septum
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile; autoclaved
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
Contenance du flacon
1000 mL
Volume du flacon
600 mL , filling volume
pH
7.1
Application(s)
sterility testing
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Stockage et stabilité
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable