1.46016
Gélose Sabouraud dextrose
Tween®, Histidine, Sodium thiosulphate, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; γ-irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
ICR 30 mL plate, SDA, SDA with netralizers
520,00 $
About This Item
520,00 $
Produits recommandés
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Niveau de qualité
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
Conditionnement
triple packed of 20 or 120 plates
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
for use with Contact Plate
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2