14-567-M
Pyk2 Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human Pyk2. For use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
Protein-tyrosine kinase 2-beta, Calcium-dependent tyrosine kinase, CADTK, Calcium-regulated non-receptor proline-rich tyrosine kinase, Cell adhesion kinase beta, CAK-beta, CAKB, Focal adhesion kinase 2, FADK 2, Proline-rich tyrosine kinase 2, Related adh
679,00 $
About This Item
679,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 117.2 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PTK2B(2185)
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité