1.44021
Hycon® Contact Slides
D/E (Dey/Engley) Neutralizing Agar, Polysorbate 80, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Hycon® Contact Slides DE-y, Neutralizing Agar
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Polysorbate 80
Conditionnement
double packed of 20 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
7.1 ( in H2O)
Pf
>95 °C
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.