12660
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2
Synonyme(s) :
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96% (SDS-PAGE)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤5% Moisture
Couleur
off-white
Solubilité
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤50 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable