Principaux documents
12-549
Sigma-Aldrich
STK Substrate 2
STK Substrate 2 primarily used in Kinase Assays, liquid
120 μL
381,00 $
381,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
120 μL
381,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.42
381,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
STK Substrate 2, STK Substrate 2 primarily used in Kinase Assays.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... AKT3(10000)
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: Akt3/PKBγ
Qualité
routinely used as a serine/threonine kinase substrate with KinEASE fluorescence polarization assays
Stockage et stabilité
stable for 6 months at -20°C from date of shipment
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany