Principaux documents
524572
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine
Synonyme(s) :
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine, Alkaline Phosphatase, CIAP
1 KU
74,30 $
5 KU
321,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KU
74,30 $
5 KU
321,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
bovine (calf) intestine
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥1500 U/mg
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
pl 
5.7
Solubilité
dilute buffer: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Native, alkaline phosphatase from calf intestine. Homodimeric enzyme that hydrolyzes phosphate esters of primary and secondary alcohols, amines, and phenols. Useful in hydrolysis of 5′-terminal phosphates of DNA and RNA. Note: 1KU = 1,000 units.
Note: 1 KU = 1000 units.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of pNPP per min at 25°C, pH 9.6.
Forme physique
In 6 mM MgCl, 6 mM Tris-HCl, 0.12mM ZnCl, 40% glycerol, pH 7.6.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1