Principaux documents
1.25134
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboColumn Eshmuno® HCX, 0.2 ml
8 PKG
418,00 $
418,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
8 PKG
418,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
418,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Eshmuno®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Groupe de la matrice active
Polyvinyl Ether
Taille moyenne des particules
85 μm
Capacité
~50 mL, resin binding capacity
Application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
mixed mode
Température de stockage
room temp
Description générale
5 x 10 mm
Caractéristiques et avantages
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany