Principaux documents
1.25066
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, volume 1 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, 1 ml
1 PKG
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
253,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Eshmuno®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Groupe de la matrice active
Polyvinyl Ether
Taille moyenne des particules
85 μm
Capacité
~50 mL, resin binding capacity
Application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
mixed mode
Température de stockage
15-25°C
Description générale
8 x 20mm
Caractéristiques et avantages
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Remarque sur l'analyse
Appearance: passes test
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany