1.19162
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol 1.5-150 mg/L, for use with LICHROTEST™
Synonyme(s) :
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 8: Linearity
591,00 $
About This Item
591,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
methyl paraben in methanol, 1.5-150 mg/L
Technique(s)
HPLC: suitable
Compatibilité
for use with LICHROTEST™
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
7.5 mg/l Methyl paraben: in accordance
15 mg/l Methyl paraben: in accordance
75 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2