Principaux documents
1.19158
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 100 mg/L, for use with LICHROTEST
Synonyme(s) :
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 2: Precision
5 UNITS
591,00 $
591,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 UNITS
591,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
NA.24
591,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L
Technique(s)
HPLC: suitable
Compatibilité
for use with LICHROTEST
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Set 2: Precision; 100 mg/l Methyl paraben in methanol / water (50:50) LiChroTest
Remarque sur l'analyse
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
Informations légales
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2