48271
HPLC Gradient System Diagnostics Mix
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
Synonyme(s) :
Mélange de diagnostic pour systèmes HPLC en gradient
96,90 $
About This Item
96,90 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Concentration
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
Compatibilité
for use with HPLC System Diagnostics
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup