Principaux documents
119113
Sigma-Aldrich
Luciferase Inhibitor I
The Luciferase Inhibitor I, also referenced under CAS 352341-26-5, controls the biological activity of Luciferase.
Synonyme(s) :
Luciferase Inhibitor I, 2-(5-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)pyridine
5 MG
166,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
166,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.28
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
n1[o]c(nc1c3ncccc3)c2c(cccc2)OC
Clé InChI
JCQQRWFKXLYVTR-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable