1.18753
COD Test, photometric
photometric, 0-15000 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Produits recommandés
product name
COD Cell Test for photometers of other manufacturers, photometric, 0-15000 mg/L (COD), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Plage de mesure
0-15000 mg/L (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with photometers from other manufacturers
Méthode de détection
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable