Documents
1.18752
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
product name
Tests de DCO en tube pour les photomètres d′autres fabricants, photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Plage de mesure
0-1500 mg/L (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with photometers from other manufacturers
Méthode de détection
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Nous proposons des kits de test Spectroquant® pour les photomètres d'autres fabricants. Ce kit de test de DCO en tube comprend des tubes de section circulaire préremplis de 15,4 mm. Ils fonctionnent parfaitement avec d'autres marques de photomètres utilisant des cuvettes de cette taille. Les tests fonctionnent avec les données de programmation originales installées par les fabricants selon le manuel d'utilisation de l'instrument.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3