Principaux documents
1.18336
Supelco
Empty cells
3 UNITS
463,00 $
463,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
3 UNITS
463,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47101516
Nomenclature NACRES :
SE.11
463,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
optical glass vial
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Turbiquant 1500
for use with Turbiquant 3000
Méthode de détection
turbidimetric
Température de stockage
2-30°C
Description générale
1500/3000 Turbiquant
These empty celles are suitable for the measurement of turbidity using the instrument types Turbiquant 1500 and 3000. The cells have a diameter of 24 mm, are equipped with screw caps, and are delivered in a seperate bowes to protect them from scratching.
Informations légales
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany