1.16731
Peroxide Test Strips, reflectometric
100-1000 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®
Synonyme(s) :
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
About This Item
Produits recommandés
product name
Peroxide Test, reflectometric, 100-1000 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
Reflectoquant®
Analyte(s) spécifique(s)
hydrogen peroxide
Capacité de réaction
reaction type: enzymatic reaction
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Plage de mesure
100-1000 mg/L (H2O2)
Compatibilité
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- Food Quality Control: In the food industry, peroxide tests are used to determine the peroxide value in vegetable oils and other edible fats. This application is crucial for assessing the freshness and shelf life of food products. A recent study demonstrated the use of paper-based analytical devices for the colorimetric determination of peroxide values in vegetable oils, highlighting the simplicity and effectiveness of this method for routine food quality testing (Ghohestani et al., Food Chemistry, 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay
- standard 1:
175 - 225 mg/l
- standard 2: 450 - 550 mg/l
- standard 3: 720 - 880 mg/l
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Protocoles
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.