Principaux documents
1.10081
Supelco
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-100 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelettes réactives chimiques pour mesurer les peroxydes
100 TESTS
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 TESTS
126,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
product name
Test des peroxydes, colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
hydrogen peroxide
Capacité de réaction
reaction type: enzymatic reaction
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
0.5-100 mg/L (H2O2)
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrie, sur bandelettes réactives, échelle : 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/l (H2O2), MQuant®
Les bandelettes de test des peroxydes MQuant® conviennent particulièrement au contrôle de la concentration des produits de nettoyage. La peroxydase transfère l'oxygène des peroxydes sur un indicateur redox organique. Cela forme un produit d'oxydation de couleur bleue. La concentration en peroxydes est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en peroxydes ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme Reflectoquant®, Spectroquant® ou un test des peroxydes.
Bénéfices de l'approche Design for Sustainability ("Concevoir de façon éco-responsable") :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
  • bandelette réactive avec réduction
  • tube en aluminium recyclé
  • notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Liaison
Remplace : 10081-1 ; 10081.
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Protocoles
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.