Principaux documents
1.16727
Supelco
Empty cells
100 EA
493,00 $
493,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 EA
493,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NB.35
493,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Compatibilité
for use with RQflex® 10 Plus
Méthode de détection
reflectometric
Description générale
We offer you useful accessories. The empty cells can be used for the RQflex® 10 plus reflectometer. The package includes 100 disposable cells.
Informations légales
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany