Principaux documents
1.13760
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
LAB
Synonyme(s) :
Dodécylsulfate, sel de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H25NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-788-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Dodécylsulfate, sel de sodium, LAB
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
204-207 °C
Solubilité
>130 g/L
Densité
1.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
490‑560 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Dosage (titrage à deux phases) : ≥ 99,0 %
Identité (spectre IR) : test réussi
Absorbance A (220-350 nm, 3 %, 1 cm, eau) : ≤ 0,1
Chlorures (Cl) : ≤ 0,01 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0001 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Eau (selon Karl Fischer) : ≤ 1
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C