1.13311
CULTURA mini incubator (230 V)
For incubation of microbiological samples
Synonyme(s) :
Incubator
About This Item
Produits recommandés
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with incubator
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Bench-top system
- Light-weighted
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.