Principaux documents
1.12937
Supelco
Tap (PE)
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
1 UNIT
27,20 $
27,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
27,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.51
27,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Compatibilité
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
Température de stockage
15-25°C
Description générale
attachable, self-venting, for 5 l, 10 l and 25 l PE canisters with KS 60x6 external thread