Principaux documents
1.12513
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for gas chromatography
Synonyme(s) :
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
About This Item
Formule linéaire :
(CF3CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
206-982-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
405 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
40 °C/1013 hPa
Pf
-65 °C
Densité
1.51 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Clé InChI
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2