Principaux documents
1.12392
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder 99+
Synonyme(s) :
Vanadium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
50.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141749
Numéro de classement CE :
231-171-1
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
1710 °C
Densité
6.11 g/cm3 at 18.7 °C
Masse volumique apparente
4000 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/V
Clé InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): conform
Purity (metal base): ≥ 99.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2