Principaux documents
1.00824
Supelco
Vanadium(V) oxide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Vanadium(V) oxide, Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide
250 G
1 280,00 $
1 KG
3 190,00 $
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
1 280,00 $
1 KG
3 190,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O5V2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-239-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Puissance
400-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.01% Phosphate (PO4)
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.01% Total nitrogen (N)
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pb
1750 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
690 °C
Densité
3.36 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
Clé InChI
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Demethoxycurcumin in cancer research: This compound is significantly researched for its efficacy in cancer treatment, particularly in cell signaling pathways that govern cell proliferation and apoptosis. Studies indicate its potential in targeting NF-kB pathways, commonly associated with cancer cell survival (Ullah et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay: ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable