1.11609
Pastilles Histosec™
solidification point 56-58°C embedding agent for histology
Synonyme(s) :
Agents d'inclusion pour la microscopie, Agent d'inclusion, Histosec™
Forme
solid
Puissance
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
Température de transition
flash point >100 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Effet d'un chauffage (à 60 °C/100 g) : masse fondue transparente en 20 heures max.
Solubilité dans le xylène (à 20 °C/0,1 g dans 5 ml) : soluté transparent en 20 heures max.
Découpe (coupes de 4 µm) : résultat conforme
Solubilité des coupes dans le xylène : <50 secondes
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Apprenez-en davantage sur le caractère critique de la coloration de tissus biologiques pour la recherche et la biologie médicale en utilisant des colorants standards et spéciaux.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.