P3808
Paraplast X-TRA®
for tissue embedding
Synonyme(s) :
Tissue Embedding Media
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
50-54 °C (lit.)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
reproductive success in two-years-old transgenic zebrafish
males
Contenu apparenté
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.