Principaux documents
1.09994
Supelco
Vanadium standard
1000 mg V, (VOSO₄ in 8.6% H₂SO₄) Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (V): 1000 mg/Ampoule
Determination method: Oxidimetric titration.
(traceableof NIST - SRM 136e)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable