1.09949
Magnesium standard
1000 mg Mg, (MgCl₂ in 6% HCl) Titrisol®
Synonyme(s) :
Magnesium Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Concentration
1000 mg Mg in 6% HCl
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
- Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
- Provides reliable and reproducible results.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable