Documents
1.09912
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N), 1 L solution for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use, Combi-Titrisol®
Synonyme(s) :
Sulfuric acid solution
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide sulfurique solution, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
2.5 M
Technique(s)
titration: suitable
Point d'ébullition
103 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1