Principaux documents
1.09716
Supelco
n-Octane
reference substance for gas chromatography
Synonyme(s) :
n-Octane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
203-892-1
Pression de vapeur
14 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
210 °C
Limite d'explosivité
0.8-6.5 % (v/v)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
125-126 °C/1013 hPa
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 13 °C
Densité
0.70 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup