1.09411
ICP Multi element standard solution XXIV
tuning solution 700 ES Certipur®
Synonyme(s) :
ICP-MS Multi-Element Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densité
1.005 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Cd (cadmium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Mo (Molydenium): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Sr (Strontium): 50 mg/l
K (potassium): 500 mg/l
Al (Aluminium): 50 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Zn (Zinc): 50 mg/l
Cr (chromium): 50 mg/l
Pb (lead): 50 mg/l
Se (Selenium): 50 mg/l
Mn (Manganese): 50 mg/l
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable